Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure ultra-souple Tygon™ E-1000
Tubulure à micro-alésage sans DEPH
Marque:  Saint Gobain Life Sciences ADK00022
Code produit. 13183603
  • 221.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 30-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tubulure de laboratoire sans DEPH
  • Contient des plastifiants sans DEHP (phtalate de bis(2-éthylhexyle))
  • Souple et flexible, résiste à la torsion et au pliage
  • Résistant aux basses températures pour les applications cryogéniques de faible niveau
  • Résistant aux produits chimiques corrosifs pour les applications en laboratoire
  • Duromètre bas pour une utilisation dans des applications avec une pompe à faible couple
Informations sur la commande
Vendus dans des boîtes de 50 pi (15 m).
Compliance
Conforme aux exigences de la FDA en matière de contact alimentaire, à la directive de l’Union européenne (REACH) relative aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et à la proposition 65 de l’État de Californie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0.313 in.
Sans DEHP
11,1 mm
15 m
1.6 mm
Tubing
7,9 mm
0.44 in.
50 ft.
0,0625 in
35 mm bend radius