Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubulure ultra-souple Tygon™ E-1000
Tubulure à micro-alésage sans DEPH
Marque:  Saint Gobain Life Sciences ADK00019
Code produit. 12325919
  • 321.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Tubulure de laboratoire sans DEPH
Excellente solution pour les applications nécessitant des installations de laboratoire complexes avec des courbes de rayon nettes et des changements de direction multiples.
  • Résistance aux torsions et aux chocs
  • Restent flexibles à une température aussi basse que -55°C (-67°F).
  • Résistance aux produits chimiques corrosifs pour les applications de laboratoire
  • Duromètre bas pour une utilisation dans des applications avec une pompe à faible couple
  • Souples et flexibles pour les installations de laboratoire
  • Résistance aux basses températures pour les applications cryogéniques de faible niveau
  • Duromètre bas pour une utilisation dans des applications avec une pompe à faible couple
  • Élaboration de synthèses et de recherches
  • Appareils analytiques
  • Solutions tampons
  • Pompes péristaltiques
  • Conduites d’aération et d’évacuation
Informations sur la commande
Vendus dans des boîtes de 50 pi (15 m).
Compliance
Conforme aux exigences de la FDA en matière de contact alimentaire, à la directive de l’Union européenne (REACH) relative aux matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et à la proposition 65 de l’État de Californie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Tubing
6,4 mm
0,5 in
50 pieds
0,125 in
0,25 in
Tygon
12,7 mm
15 m
3,2 mm