Learn More
Saint-Gobain Échantillonneurs à tambour et cuve universels Norwell™ The Dipstik™
Échantillons liquides à écoulement libre provenant de pratiquement n’importe quelle source
Marque: Saint-Gobain D8653275-1
Description
Échantillons liquides à écoulement libre provenant de pratiquement n’importe quelle source
Échantillonne les liquides à écoulement libre depuis pratiquement n’importe quelle source. Choisissez entre une construction en FEP 100 % vierge et en PTFE avec des pièces interchangeables pour assembler un système pour des applications spécifiques, ou une unité jetable en polypropylène pour un échantillonnage simple de routine. Les deux versions sont dotées d’un plateau de versement de sécurité avec bouchon à fermeture rapide pour éviter les déversements accidentels lors de la manipulation. Le bouchon est fixé avec une attache pour éviter tout mauvais positionnement. Un anneau indicateur en PTFE marque les niveaux de liquide, ainsi que les couches immiscibles dans les fûts et les réservoirs. Le fond du joint/poussoir s’enclenche fermé après le prélèvement des échantillons.
Informations sur la commande
Diamètre, 1 po (2,5 cm).
Spécification
Échantillonneur à tambour et cuve Norwell™ | |
Pousser / sceller | |
300 ml | |
Pour l’échantillonnage de liquides à circulation libre dans presque toutes les applications | |
2,5cm | |
101,6cm |
Polypropylène | |
10,2 oz. | |
Oui | |
1 in | |
40 in |