Learn More
Saint Gobain Life Sciences Anneaux de Raschig Chemware™
À utiliser avec les pompes de distillation dans les procédés chimiques et les applications de transfert de liquides ou de gaz
Marque:  Saint Gobain Life Sciences D1069133
 View more versions of this product
Product Code. 10575434
  • 69.50€ / 500 pièces
Explore more special offers
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
Remplissage pour colonnes de distillation et épurateurs. Chimiquement inerte à l’exception des métaux alcalins fondus, du fluor et des agents de fluoration forts. Surface élevée par unité de volume. Résistance minimale au débit de gaz et de liquide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Pour les procédés chimiques et les applications de transfert de liquides ou de gaz
Anneau de Raschig Chemware™
Pour colonnes de distillation
0,1 in
0,3cm
PTFE
0,3cm
0,1 in
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
Special Offers
Special Offers