Learn More
Saint Gobain Life Sciences Billes solides en PTFE Chemware™
Code produit. p-89673
Click to view available options
Diamètre (métrique):
3 mm
6 mm
9,5 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 12398637
Marque: Saint Gobain Life Sciences D1069326
Minimiser les chocs lors de l’ébullition
  • Pour l’emballage de colonne et comme billes de mélange
  • Inertes à la plupart des liquides et vapeurs
  • Utilisable à 220°C (428°F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Boiling Stone
Matériau PTFE
Diamètre (métrique) 3 mm