Learn More
Saint Gobain Life Sciences Béchers Griffin en PTFE Chemware™
Code produit. 12376978
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
1 ml
3 ml
5 ml
10 ml
30 ml
50 ml
100 ml
250 ml
400 ml
600 ml
1000 ml
Non contaminants et inertes aux réactifs très corrosifs tels que l’acide fluorhydrique
  • Hydrophobes, incassables et résistants à la chaleur
  • Faciles à nettoyer
  • Large bec verseur facilitant le versement
  • Peuvent être chauffés sur plaque chauffante jusqu’à 288°C (550°F) si des précautions adéquates sont prises
  • Le fond spécialement moulé permet un transfert thermique rapide
  • Contrairement à la plupart des béchers en PTFE, ceux-ci font bouillir l’eau lorsqu’ils sont couverts
Applications :
Parfaits pour la digestion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 1.01 oz.
Capacité (métrique) 30 ml
Matériau PTFE
À utiliser avec (application) Parfait pour la digestion
Hauteur (impériale) 1,77 in
Hauteur (métrique) 4,5 cm
Comprend Bec verseur
Température (impériale) de fonctionnement max. 550deg;F
Température (métrique) de fonctionnement max. 288deg;C
Type Bécher
Modèle Griffin