Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tiges d’agitation en PTFE pliables Chemware™
Contiennent un insert en acier complètement clos pour assurer une bonne rigidité, mais peuvent être courbés pour adopter diverses formes pour une utilisation comme agitateurs motorisés
Marque:  Saint Gobain Life Sciences D1069087
Code produit. 12318219
  • 137.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Résistance à la chaleur jusqu’à 288°C (550°F)
  • Complètement inerte aux réactifs très corrosifs
  • Propriétés anti-adhésives pour faciliter le nettoyage
  • Produit incassable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,25 in
8 po
20 mm
À l’unité
Insert en acier complètement clos
0,6cm
PTFE (polytétrafluoroéthylène)
Stirring Rod