Learn More
Saint Gobain Life Sciences Protecteurs de surface Bytac™
Click to view available options
Dimensions (L x l):
15 pi x 12,5 po (4,6 m x 320 mm)
15 pi x 25 po (4,6m x 640 mm)
Matériau:
FEP
FEP, aluminium
FEP, vinyle
Conditionnement:
1 pièce
4.50m
4.60m
5m
Description
Placez la protection du fluoropolymère FEP sur n’importe quelle surface.
- Recouvert d’un film en FEP fixé à un support en vinyle ou en aluminium (le support est recouvert d’un adhésif acrylique sensible à la pression)
- Protégez les paillasses, les hottes filtrantes, les tables provisoires, les murs / plafonds, les écrans de présentation, les parois des cabines de peinture et d’autres surfaces de laboratoire
- Permet de protéger les surfaces contre l’absorption de produits chimiques toxiques ou radioactifs
- Les produits chimiques corrosifs, les peintures, les huiles, les graisses et les substances collantes se nettoient facilement à l’aide d’une éponge humide
- Se coupe facilement à l’aide de ciseaux
- Installation facile : il suffit de décoller le papier de protection de son support adhésif et de l’appliquer sur une surface
Informations sur la commande
Le protecteur Bytac avec un support en vinyle est recommandé pour les températures allant jusqu’à 93°C (200°F) ; celui avec un support en feuille de métal d’aluminium est recommandé pour les températures allant jusqu’à 182°C (360°F).
Spécification
Spécification
| Type de produit | Revêtement de protection pour paillasse |
| Matériau | FEP, aluminium |
| Longueur (impériale) | 15 pieds |
| Longueur (métrique) | 4,6m |
| Largeur (impériale) | 25 in |
| Largeur (métrique) | 640 mm |
| Dimensions (L x l) | 15 pi x 25 po (4,6m x 640 mm) |
| À utiliser avec (application) | Protection des paillasses, des hottes filtrantes, des tables provisoires, des murs / plafonds, des écrans de présentation, des parois des cabines de peinture et d’autres surfaces de laboratoire |
| Quantité | Par unité |