Learn More
Saint Gobain Life Sciences Protecteurs de surface Bytac™
Artikelnummer. 11775088
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x l):
15 pi x 12,5 po (4,6 m x 320 mm)
15 pi x 25 po (4,6m x 640 mm)
Matériau:
FEP
FEP, aluminium
FEP, vinyle
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
4.50m
4.60m
5m
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11775088
missing translation for 'mfr': Saint Gobain Life Sciences D9860005
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Placez la protection du fluoropolymère FEP sur n’importe quelle surface.
  • Recouvert d’un film en FEP fixé à un support en vinyle ou en aluminium (le support est recouvert d’un adhésif acrylique sensible à la pression)
  • Protégez les paillasses, les hottes filtrantes, les tables provisoires, les murs / plafonds, les écrans de présentation, les parois des cabines de peinture et d’autres surfaces de laboratoire
  • Permet de protéger les surfaces contre l’absorption de produits chimiques toxiques ou radioactifs
  • Les produits chimiques corrosifs, les peintures, les huiles, les graisses et les substances collantes se nettoient facilement à l’aide d’une éponge humide
  • Se coupe facilement à l’aide de ciseaux
  • Installation facile : il suffit de décoller le papier de protection de son support adhésif et de l’appliquer sur une surface
Bestellinformation
Le protecteur Bytac avec un support en vinyle est recommandé pour les températures allant jusqu’à 93°C (200°F) ; celui avec un support en feuille de métal d’aluminium est recommandé pour les températures allant jusqu’à 182°C (360°F).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type de produit Revêtement de protection pour paillasse
Matériau FEP
Longueur (impériale) 15 pieds
Longueur (métrique) 450cm
Largeur (impériale) 12,5 in
Largeur (métrique) 31,8 cm
Dimensions (L x l) 15 pi x 12,5 po (4,6 m x 320 mm)
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Protection des paillasses, des hottes filtrantes, des tables provisoires, des murs / plafonds, des écrans de présentation, des parois des cabines de peinture et d’autres surfaces de laboratoire
Épaisseur 8 mm
Quantité À l’unité
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt