Learn More
R&L Enterprises™ Tiges en acier inox brillant
Une excellente option pour la construction de supports de cornue dans le laboratoire. Les tiges en acier inox brillant R&L Enterprises™ sont durables et résistantes à la corrosion.
Marque:  R&L Enterprises™ 3109/11
Code produit. 11759327
  • 11.35€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Durable
  • Facile à nettoyer
  • Résistant à la corrosion
  • Acier inoxydable
Spécification
Spécification
Acier inoxydable
12,5 mm
Ordinaire (sans filetage)
500 mm
Tige
Pour support de type V
Nom du produit
R&L Enterprises™ Tiges en acier inox brillant > Longueur : 500 mm ; diamètre intérieur : 12,5mm