Learn More
Thermo Scientific™ Cuvette pour bain chauffé acrylique transparent SAHARA S6T
Parfait pour les applications nécessitant une bonne visibilité
Marque:  Thermo Scientific™ 1702060
Code produit. 11630941
  • 537.68€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-08-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Volume du bain : 4-6 L
  • Matériau : Acrylique transparent
  • Température : Température ambiante plus de 13°C à un maximum de 80°C
Nom du produit
Thermo Scientific™ Cuvette pour bain chauffé acrylique transparent SAHARA S6T > Modèle S6T