Learn More
Thermo Scientific™ Bains-marie à circulation chauffants en acier inoxydable SAHARA S13
Parfaits pour la circulation interne ou externe. Proposés dans un large choix de modèles pour un chauffage efficace de la température ambiante comprise entre 13° et 300°C, avec un volume maximal de bain de 12 litres.
2405.00€ - 4954.65€
Spécification
Capacité (métrique) 12 L
Certifications/Conformité CE/ROHS/WEEE
Dimensions (L x l x H) 16,7 x 12,6 x 18 in (42,8 x 32,1 x 45,6 cm)
Longueur (impériale) 16,7 in
Longueur (métrique) 42,8 cm
Consulter d'autres spécifications
Produits 8
Code produit Marque Type de contrôleur Tension Fréquence Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Type de contrôleur Tension Fréquence Prix Quantité et disponibilité  
11670831
Afficher les documents
Thermo Scientific™
1521131
SC100 230 V 50 Hz
2405.00€
1 pièce
Expédition estimée: 07-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11690851
Afficher les documents
Thermo Scientific™
1531131
SC150 230 V 50 Hz
2864.25€
1 pièce
Expédition estimée: 07-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
11690871
Afficher les documents
Thermo Scientific™
1541131
SC150L 230 V 50 Hz Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11630891
Afficher les documents
Thermo Scientific™
1551131
AC150 230 V 50 Hz
3427.05€
1 pièce
Expédition estimée: 16-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
10669589
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific™
1561131
AC200 230 V 50 Hz
3557.70€
1 pièce
Expédition estimée: 17-04-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12652825
Afficher les documents
Thermo Scientific™
1571135
PC200 200/230 V 50/60 Hz
4432.05€
1 pièce
Expédition estimée: 14-02-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12729725
Afficher les documents
Thermo Scientific™
1581135
PC201 200/230 V 50/60 Hz
4653.15€
1 pièce
Expédition estimée: 07-03-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
12692815
Afficher les documents
Thermo Scientific™
1591135
PC300 200/230 V 50/60 Hz
4954.65€
1 pièce
Expédition estimée: 07-03-2025
Description
Parfaits pour la circulation interne ou externe. Les bains-marie chauffants en acier inoxydable Thermo Scientific SAHARA S13 sont proposés dans un large choix de modèles pour un chauffage efficace, de la température ambiante de 13° à 300°C, avec un volume maximal de bain de 12 litres. La gamme de bains chauffants à circulation type bain-marie SAHARA est disponible dans un large choix de volumes pour satisfaire vos exigences de circulation internes ou externes. Un choix de huit thermostats différents permet de créer la solution parfaite pour votre application. Ils sont robustes, résistent à la corrosion et conviennent aux applications utilisant des hautes températures jusqu’à 300°C.
Conception respectueuse de l’environnement
  • Économisez des milliers de kilowattheures et réalisez jusqu’à 80 % d’économies en termes de consommation énergétique pendant la durée de vie du système
  • Sans plomb ni mercure
  • Toutes les unités sont conformes RoHS (ne contiennent ni plomb, ni mercure) et utilisent un conditionnement recyclé
Utilisation en toute sécurité :
  • Toutes les unités sont conformes aux normes UL/CSA, ce qui garantit un fonctionnement en toute sécurité en cas de dysfonctionnement éventuel.
Facilité d’utilisation
  • Tous les thermostats offrent une interface intuitive et un écran lumineux permettant une bonne visualisation des mesures importantes
  • Le thermostat peut être tourné et placé sur n’importe lequel des quatre côtés du bain pour une meilleure visualisation
  • Chaque système est livré avec un guide de démarrage rapide pour une configuration et une utilisation en toute simplicité
Remarque :
  • Les unités de 115/60 Hz sont conformes à la norme UL ou certifiées par cette même norme
  • La conformité QI/QO est facultative
Contenu :
Câbles de communication, pont avec joints et vis de serrage, raccords, pinces, raccord de pompe pour la circulation externe et cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi)
Recommandées dans les domaines suivants :
  • Viscosimètres
  • Spectrophotomètres
  • Réfractomètres
  • Métrologie
Spécification
Spécification
12 L
16,7 x 12,6 x 18 in (42,8 x 32,1 x 45,6 cm)
42,8 cm
32,1 cm
45.6 cm
12,3 kg
CE/ROHS/WEEE
16,7 in
12,6 in
18 in
27 lb