Learn More
Thermo Scientific™ Bains-marie à circulation chauffants SAHARA PPO S5P
Code produit. p-4527434 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type de contrôleur:
SC100
SC150
Tension:
230 V
Fréquence:
50 Hz
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10174669
Marque: Thermo Scientific™ 1523051
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Parfaits pour les applications nécessitant une bonne visibilité.
Parfaits pour les applications nécessitant une bonne visibilité. Les bains-marie à circulation chauffés Thermo Scientific SAHARA PPO S5P maintiennent les températures, de la température ambiante +13° à 100°C, avec un volume maximal de bain de 5 litres. La gamme de bains chauffants à circulation type bain-marie SAHARA est disponible dans un large choix de volumes pour satisfaire vos exigences de circulation internes ou externes. Un choix de huit thermostats différents permet de créer la solution parfaite pour votre application. Ils sont robustes, résistent à la corrosion et conviennent aux applications utilisant des hautes températures jusqu'à 200°C.
Conception respectueuse de l’environnement : Économisez des milliers de kilowattheures et réalisez jusqu’à 80 % d’économies en termes de consommation énergétique pendant la durée de vie du système. Toutes les unités sont conformes aux normes RoHS (sans plomb ni mercure) et utilisent un conditionnement recyclé.
Utilisation sûre : Toutes les unités sont conformes aux normes UL/CSA, ce qui garantit un fonctionnement en toute sécurité en cas de dysfonctionnement éventuel. Les unités de 115/60 Hz sont conformes à la norme UL ou certifiées par cette même norme. Elles sont également conformes aux normes UL/CSA et RoHS. Conformité QI/QO en option.
Facilité d’utilisation : Tous les thermostats offrent une interface intuitive et un affichage lumineux pour une bonne visualisation des mesures importantes. Chaque système est livré avec un guide de démarrage rapide pour une configuration et une utilisation en toute simplicité. Le thermostat peut être tourné et placé sur n’importe quel côté du bain, pour une meilleure visualisation.
Garantie et services de haute qualité : Toutes nos solutions bénéficient d’une garantie de 36 mois, ainsi que des services et de l’assistance Thermo Scientific dans le monde entier.
  • Capacité : 5L
  • Les bains d’oxyde de polyphénylène modifié résistent à une température pouvant aller jusqu’à 100°C
  • Obtenez des performances de températures exceptionnelles tout en réduisant vos frais d’exploitation
  • Les températures sont maintenues à partir de la température ambiante +13° jusqu’à 100°C
Contrôleur SC 100
  • Trois langues, alarmes acoustiques et visuelles, et cinq programmes réglables par l’utilisateur
  • Deux vitesses de pompe permettent de régler le flux hydraulique dans le bain afin de réduire les turbulences
Contrôleur SC 150
  • Caractéristiques supplémentaires : port USB, alarme de bas niveau de liquide, régulateur doté d’un système d’arrêt automatique dès détection de température élevée, de niveau bas de liquide ou de surcharge du moteur
Inclut :
Câbles de communication, pont avec joints et vis de serrage, raccords, pinces, raccord de pompe pour la circulation externe et cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi)
Recommandé dans les cas suivants :
  • Étalonnage
  • Bioréacteurs
  • Évaporateurs rotatifs
  • Condenseurs
  • Tests d’échantillons / de matériaux
  • Préparation d’échantillons / de matériaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de contrôleur SC100
Capacité (métrique) 5 L
Certifications/Conformité CE/ROHS/WEEE
Communications USB
Débit 17 L/min.
Gamme de températures de Température ambiante +13° ; jusqu'à 300°C
Dimensions (L x l x H) 15,3 x 7,5 x 14,2 in (38,8 x 19 x 36 cm)
Longueur (impériale) 15,3 in
Longueur (métrique) 38,8 cm
Largeur (impériale) 7,5 in
Largeur (métrique) 19 cm
Hauteur (impériale) 14,2 in
Hauteur (métrique) 36 cm
Poids (impériale) 11,2 lb
Poids (métrique) 5,1 kg
Alimentation électrique 230 V 50 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50 Hz