Learn More
Safranine, pure, C.I.50240, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Cuve en verre
Spécification
Spécification
CAS | 477-73-6 |
Couleur | Marron |
Conditionnement | Cuve en verre |
Formule moléculaire | C20H19ClN4 |
Numéro MDL | MFCD00011759 |
Quantité | 25 g |
Synonyme | basic red 2, safranine o, gossypimine, safranin, safranine t, safranin o, safranin t, safranine, tolusafranine, hidaco safranine |
Clé InChI | QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1 |
Nom IUPAC | 3,7-diméthyl-10-phénylphénazine-10-ium-2,8-diamine ; chlorure |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Safranine O
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Safranine, pure, C.I.50240, Fisher Chemical >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu