Learn More
Thermo Scientific Chemicals Safranine O, 85%
Code produit. 10444315
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 477-73-6
Formule moléculaire C20H19ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 350.85
Numéro MDL MFCD00011759
Clé InChI QRYAEWIQIBAZOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Red 2, C.I. 50240, 3, 7-Diamino-2, 8-dimethyl-5-phenylphenazinium chloride
CID PubChem 2723800
Nom IUPAC 2,7-diamino-1,8-dimethyl-5-phenyl-5λ⁵-phenazin-5-ylium chloride
SMILES [Cl-].CC1=C(N)C=C2C(=C1)N=C1C(C)=C(N)C=CC1=[N+]2C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Safranine O
Note relative au nom Pure
Rapport d’absorption 1.1 to 1.32
Teneur en colorant 80% min.
Plage de pourcentage du dosage 85%
Spectre IR Authentique
Lambda max. 530 to 534nm
Poids de la formule 350.84
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Couleur Marron à vert
Quantité 100 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Safranine O
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.