Learn More
SCAT Capsule de sécurité pour déchets V2.0
Code produit. p-9281001 Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
Bidon de 10 l
Bidon de 2,5 l
Bidon de 5 l
Comprend:
Entonnoir de sécurité avec couvercle ’MARCO’, V2.0, boîte de 10 L
Entonnoir de sécurité avec couvercle ’MARCO’, V2.0, boîte de 2,5 L
Entonnoir de sécurité avec couvercle ’MARCO’, V2.0, boîte de 5 L
Entonnoir de sécurité avec couvercle “Arnold”, V2.0, jerrycan compact de 5 L avec flotteur
Entonnoir de sécurité avec couvercle “Arnold”, V2.0, jerrycan de 10 L
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Code produit. 16659085
Marque: SCAT 307316
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’ensemble de capsules de sécurité V2.0 comprend tout ce dont vous avez besoin pour que votre site de collecte de déchets soit prêt à fonctionner rapidement.
  • Récupérez les déchets liquides en toute sécurité grâce à l’entonnoir de sécurité SCAT MARCO V2.0
  • Prêtes à l’emploi
  • Composé d’un entonnoir à couvercle et de différentes tailles de boîte dans un kit complet
Spécification
Diamètre (métrique) interne 140 mm
Longueur (métrique) 200 mm
Comprend Entonnoir de sécurité avec couvercle ’MARCO’, V2.0, boîte de 2,5 L
Matériau HDPE
Diamètre du filetage GL45
Volume (métrique) Bidon de 2,5 l
Type Ensemble de boîtes et entonnoirs à couvercle MARCO, V2.0