Learn More
Sartorius Pointe à filtre SafetySpace™
Les pointes SafetySpace™ ont un espace supplémentaire entre l’échantillon et le filtre, ce qui protège l’échantillon et la pipette de toute contamination croisée.
Marque: Sartorius LH-795001F
46.04 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.33000kg
Description
Les pointes à filtre SafetySpace™ laissent plus d’espace entre l’échantillon et le filtre que les pointes à filtre classiques. Ainsi, il est possible de pipeter tous types de liquides ou d’utiliser n’importe quelle technique de pipetage sans que le précieux échantillon ne soit absorbé dans le filtre. En effet, cela assure une récupération d’échantillons de 100 % et donc une plus grande précision.
La fonction d’espace de sécurité est particulièrement utile dans les applications suivantes :
- le pipetage de liquides moussants tels que des tampons et des protéines ;
- le pipetage de solvants ;
- fonctions de distribution multiples de pipettes électroniques ;
- Pipetage en mode inverse
- toute autre application nécessitant un espace supplémentaire au niveau de la pointe.
Les pointes sont faites en polypropylène vierge tandis que le filtre est en polyéthylène, sans additif auto-scellant, pour éviter toute interférence avec l’échantillon et les résultats. La barrière du filtre offre une protection contre la contamination croisée de l’échantillon et/ou de la pipette et réduit les exigences d’entretien de la pipette.
La barrière filtrante et le degré de pureté certifié font de ces pointes un accessoire idéal lors des applications suivantes :
- Biologie moléculaire
- Microbiologie
- Applications de culture cellulaire
- Travail radioactif
- Réduction du risque d’absorption des échantillons dans le filtre grâce à la fonction d’espace de sécurité
- Prévention de la contamination par des aérosols et des liquides grâce à la barrière filtrante
- Fixation et éjection ergonomiques et légères par pointes garanties par compatibilité de pointes avec la fonction Optiload des pipettes Sartorius
- Système d’ouverture / fermeture simple et manipulable d’une seule main pour les racks à couvercle rabattable
- Mise en correspondance facile avec une pipette Sartorius adaptée avec des plateaux de pointes à code couleur
- Amélioration de l’identification et de la traçabilité des pointes grâce à des étiquettes de rack informatives indiquant le volume des pointes, le numéro de produit, le numéro de lot et le niveau de pureté
- Pipetage sans contamination avec pointes certifiées exemptes de DNase, RNase et endotoxines
- Les matériaux respectueux de l’environnement des pointes, des plateaux et des racks sont 100 % recyclables ou peuvent être incinérés sous forme de déchets énergétiques
Spécification
Exemptes de DNase, de Rnase et d’endotoxines | |
À filtre | |
150 mm | |
Distribution de liquide de précision | |
Plateau unique | |
Pointes | |
Polypropylène |
100 à 5000 μl | |
Stérile | |
Fabriqué conformément aux normes ISO9001, ISO14001 et ISO13485, salle blanche ISO de classe 8, plainte CE | |
Préstérilisée par irradiation électronique | |
50 | |
SafetySpace™ |