Learn More
Sartorius Pointes de pipettes à filtre SafetySpace™
Offrent plus d’espace entre l’échantillon et le filtre par rapport aux pointes à filtre classiques, ce qui élimine quasiment le risque qu’un échantillon cher ou contagieux ne traverse le filtre. Les pointes de pipette à filtre Sartorius SafeySpace™ permettent de pipeter tous types de liquides ou d’utiliser n’importe quelle technique de pipetage sans risque d’absorber l’échantillon au niveau du filtre.
Marque: Sartorius 791211F
225.00 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 1.77300kg
Description
Les pointes à filtre SafetySpace™ laissent plus d’espace entre l’échantillon et le filtre que les pointes à filtre classiques. Ainsi, il est possible de pipeter tous types de liquides ou d’utiliser n’importe quelle technique de pipetage sans que le précieux échantillon ne soit absorbé dans le filtre. En effet, cela assure une récupération d’échantillons de 100 % et donc une plus grande précision.- PP
- Avec un flux d’air régulier et une barrière filtrante
- Emballage avec un seul plateau
- Degrés de pureté : Pré-stérilisées, sans RNase, DNase, endotoxine
La fonction d’espace de sécurité est particulièrement utile dans les cas suivants :
- le pipetage de liquides moussants tels que des tampons et des protéines
- le pipetage de solvants
- Fonctions de distribution multiples de pipettes électroniques
- pipetage en mode inverse
- toute autre application nécessitant un espace supplémentaire au niveau de la pointe
Les pointes sont faites en polypropylène vierge tandis que le filtre est en polyéthylène, sans additif 'auto-scellant', pour éviter toute interférence avec l’échantillon et les résultats. Le filtre barrière offre une protection contre la contamination croisée de l’échantillon et / ou de la pipette et réduit les exigences d’entretien de la pipette. Les pointes à filtre sont disponibles dans différents volumes allant de 10 µl à 1 200 µl et sont conditionnées dans des racks à code couleur pour plateaux simples. Elles sont certifiées sans DNase, RNase ni endotoxines et sont pré-stérilisées.
La barrière filtrante et le degré de pureté certifié font de ces pointes un accessoire idéal lors des applications suivantes :
- biologie moléculaire
- microbiologie
- culture cellulaire
- travail radioactif
Spécification
50 à 1200 μl | |
Stérile | |
3,54 in | |
CE, ISO, IVD | |
Pré-stérilisé | |
Violet | |
Polypropylène |
À filtre | |
Non autoclavable | |
9cm | |
Sans DNase, RNase et Endotoxine | |
Rack | |
Pipettes Sartorius, Pipettes à usage universel |