Learn More
SCAT HPLC Safety Cap V2.0, préparatif
Le bouchon de sécurité est conçu pour extraire en toute sécurité les solvants lors du travail avec tout système HPLC/UHPLC. Pour une utilisation dans l'environnement HPLC préparatif avec des connexions de tubes plus larges et des valves d'air avec un débit plus élevé.
Marque: SCAT 307003
113.36 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Luer Lock Adapter
- Improved fitting design for easier connection
- Constructed of medical grade PTFE, PFA fittings, and a PPS screw cap
- Includes space for individually labeling
- Autocalvable up to 200°C
- Stable construction for improved handling
- The screw caps with shut-off valve prevent air pockets in the capillaries and allow convenient container change.
Spécification
Autoclavable | |
Lab Bottles | |
PTFE | |
GL45 |
HPLC Systems | |
4 Fittings, 1 Air Valve | |
1 x 1.6, 2.3, 3.2, 4.76 mm (OD fitting) | |
Safety Cap |