Learn More
SCAT HPLC Safety Cap V2.0, préparatif
GREENER_CHOICE
Le bouchon de sécurité est conçu pour extraire en toute sécurité les solvants lors du travail avec tout système HPLC/UHPLC. Pour une utilisation dans l'environnement HPLC préparatif avec des connexions de tubes plus larges et des valves d'air avec un débit plus élevé.
Marque:  SCAT 310032
123.76 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16493809
  • 153.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les SCAT Safety Caps offrent une sécurité maximale pour votre approvisionnement en solvants HPLC. Extrayez vos solvants en toute sécurité des bouteilles et des réservoirs sans être exposé aux gaz dangereux et aux vapeurs de solvants. Lors des réparations sur les pompes HPLC, la fermeture des SafetyCaps peut être fermée afin que les capillaires et le filtre à solvant restent dans le solvant. Ainsi, la pompe peut être rapidement et facilement rincée lors de la remise en service après une réparation.
  • Adaptateur Luer-Lock
  • Amélioration de la conception des raccords pour faciliter la connexion
  • Fabriqué en PTFE de qualité médicale, raccords PFA et bouchon à vis PPS
  • Comprend un espace pour l’étiquetage individuel
  • Autoclavable jusqu’à 200°C
  • Structure stable pour une meilleure manipulation
Spécification
Spécification
Systèmes HPLC
3 raccords, 1 soupape à air
Raccord de 4,76 mm de dia. ext.
Capsule de sécurité
Flacons de laboratoire
PFA, PTFE, PPS
GL 45