Learn More
SCAT Safety Waste Caps, V2.0
Pour une élimination sûre avec une protection maximale et un travail efficace avec les déchets liquides dangereux. Les capsules de sécurité SCAT protègent le personnel et l'environnement des vapeurs de solvants nocifs.
Marque: SCAT 307916
165.36 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.44600kg
Description
- Découvrez la flexibilité du système leader mondial pour la sécurité des solvants
- Capsule de sécurité pour déchets avec filetage S 60/61 de la nouvelle génération 2.0
- Protection optimale lors de la collecte de déchets liquides dangereux ou toxiques
- Système flexible avec raccords et connecteurs de tube de différentes tailles
- Avec plusieurs options pour connecter différentes tailles de tubes et capillaires
- Gain de temps lors du changement des récipients de déchets pendant que les tubes sont fixés
- Résistant aux milieux agressifs
- Corps en PTFE à rotation libre sur 360° : permet un changement facile du récipient sans distorsion de la tubulure
- Corps avec joint FKM intégré : permet une connexion hermétique à l’ouverture du récipient et s’adapte facilement même aux surfaces en verre robustes. Une couche de PTFE supplémentaire protège le joint d’un contact direct avec les solvants.
- Raccords en PFA : conception améliorée pour une connexion facile à la tubulure - excellente résistance chimique - classification d’inflammabilité V-0 (UL-94)
- PTFE de qualité médicale : excellente résistance chimique conforme aux exigences de la FDA pour la sécurité alimentaire
- Classification d’inflammabilité V-0 (UL-94)
- Étiquette d’insertion : marquage des flacons avec des descriptions individuelles
- Bouchon à vis en PPS autoclavables / stérilisables jusqu’à 200°C - classification d’inflammabilité V-0 (UL-94)
- Conception ergonomique : amélioration de la stabilité et de la construction - amélioration de la manipulation - installation facile - échange intelligent
- Vaste gamme d’accessoires facultatifs : filtres d’évacuation, utilisation en entonnoir, contrôle de niveau empêchant les débordements de récipients
Spécification
3 x 2,3/3,2 mm de dia. ext., raccord de mise à la terre + connecteur pour filtre d’échappement | |
Capsule de sécurité pour déchets | |
S60/61 |
Système d’élimination des déchets | |
Récipient d’élimination des déchets |