Learn More
SCAT Capsules de sécurité pour déchets HPLC, V2.0
Click to view available options
Dimensions:
1 x NPT 0,375 po (f)
2 x 2,3 à 3,2 mm dia. ext., 1 x 6,4 à 9 mm dia. int.
3 x 2,3/3,2 mm de D.E.
3 x 1,6 / 2,3 / 3,2 mm de D.E.
4 x 2,3 à 3,2 mm dia. ext., 1 x 6,4 à 9 mm dia. int.
Raccords de 2,3/3,2 mm de dia. ext.
Diamètre du filetage:
GL 45
S40/GL40
S60
S60/61
Comprend:
2 raccords en PFA dia. ext. 2,3/3,2 mm, 2 bouchons d’obturation en PFA, 1 raccord 5,0 à 11,5 mm de dia. int. + connecteur pour filtre d’évacuation
2 x 2,3/3,2 mm dia. ext., 1 x 5,0 à 11,5 mm dia. int. + connecteur pour filtre d’évacuation
3 raccords en PFA 2,3/3,2 mm de dia. ext., 1 bouchon d’obturation en PFA + connecteur pour filtre d’échappement
3 raccords 1,6/2,3/3,2 mm de dia. ext., 3 bouchons d’obturation en PFA, 3 raccords 5,0 à 11,5 mm de dia. int., 3 bouchons d’obturation en PTFE + connecteur pour filtre d’évacuation
3 x 2,3/3,2 mm de dia. ext. + connecteur pour filtre d’échappement
3 x 2,3/3,2 mm de dia. ext., raccord de mise à la terre + connecteur pour filtre d’échappement
4 raccords en PFA dia. ext. 1,6/2,3/3,2 mm, 4 bouchons borgnes en PFA, 1 raccord 5,0 à 11,5 mm de dia. int., 1 x bouchon borgne en PTFE + raccord pour filtre d’évacuation
4 x 2,3/3,2 mm dia. ext., 1 x 5,0 à 11,5 mm dia. int. + connecteur pour filtre d’évacuation
Raccord pour filtre d’échappement (45° biseauté)
Conditionnement:
1 feuille
1 pièce
Description
- Découvrez la flexibilité du système leader mondial pour la sécurité des solvants
- Capsule de sécurité pour déchets avec filetage S 60/61 de la nouvelle génération 2.0
- Protection optimale lors de la collecte de déchets liquides dangereux ou toxiques
- Système flexible avec raccords et connecteurs de tube de différentes tailles
- Avec plusieurs options pour connecter différentes tailles de tubes et capillaires
- Gain de temps lors du changement des récipients de déchets pendant que les tubes sont fixés
- Résistant aux milieux agressifs
- Corps en PTFE à rotation libre sur 360° : permet un changement facile du récipient sans distorsion de la tubulure
- Corps avec joint FKM intégré : permet une connexion hermétique à l’ouverture du récipient et s’adapte facilement même aux surfaces en verre robustes. Une couche de PTFE supplémentaire protège le joint d’un contact direct avec les solvants.
- Raccords en PFA : conception améliorée pour une connexion facile à la tubulure - excellente résistance chimique - classification d’inflammabilité V-0 (UL-94)
- PTFE de qualité médicale : excellente résistance chimique conforme aux exigences de la FDA pour la sécurité alimentaire
- Classification d’inflammabilité V-0 (UL-94)
- Étiquette d’insertion : marquage des flacons avec des descriptions individuelles
- Bouchon à vis en PPS autoclavables / stérilisables jusqu’à 200°C - classification d’inflammabilité V-0 (UL-94)
- Conception ergonomique : amélioration de la stabilité et de la construction - amélioration de la manipulation - installation facile - échange intelligent
- Vaste gamme d’accessoires facultatifs : filtres d’évacuation, utilisation en entonnoir, contrôle de niveau empêchant les débordements de récipients
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Récipient d’élimination des déchets |
| Comprend | 3 x 2,3/3,2 mm de dia. ext. + connecteur pour filtre d’échappement |
| Dimensions | 3 x 2,3/3,2 mm de D.E. |
| Diamètre du filetage | S60/61 |
| À utiliser avec (application) | Système d’élimination des déchets |
| Type | Safety Waste Cap |