Learn More
asecos™ Armoire pour acides et alcali SL-CLASSIC
Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Dimensions (P x l x H) intérieures:
570 x 485 x 914 mm
570 x 485 x 1869 mm
Nbre d’étagères:
4
6
8
Aucun
Conditionnement:
1 pièce
Description
Stockage sûr et approuvé de matières dangereuses agressives et non inflammables dans les espaces de travail
Fonction / construction
- Construction robuste et durable : corps de l’armoire en tôle d’acier revêtue de poudre, éléments de sécurité assemblés à l’extérieur du compartiment de stockage pour une protection accrue contre la corrosion
- Deux en un : deux compartiments de stockage séparés hermétiquement permettent le stockage isolé d’acides et de bases dans une armoire
- Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
- Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
- Ventilation : conduits d’air intégrés sans métal prêts à être raccordés à un système d’évacuation technique avec une seule entrée d’air évacué
Certificats
- type testé conformément à la norme EN 14727
- Conformité EN 16121/16122
- Certification GS
Garantie
Cinq ans
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | NF EN 16121/16122, Certifiée GS |
| Configuration | 6 étagères coulissantes (panneau revêtu de résine de mélamine / PP) |
| Profondeur (métrique) extérieure | 603 mm |
| Profondeur (métrique) intérieure | 570 mm |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 570 x 485 x 914 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 603 x 597 x 1965 mm |
| Modèle de porte | Ailette, Charnière gauche |
| À utiliser avec (application) | Stockage sécurisé de substances dangereuses corrosives (acides/bases) dans les salles de travail |
| Hauteur (métrique) extérieure | 1965 mm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 914 mm |
| Afficher plus |