Learn More
Asecos™ Armoire de stockage de sécurité V-MOVE-90
L’armoire de stockage de sécurité Asecos™ V-MOVE-90 est construite de façon robuste et dispose d’une ouverture et d’une fermeture électroniques automatiques pour plus de sécurité et de commodité. Convient uniquement à une installation en intérieur.
Marque:  Asecos™ 3508604635102
Code nomenclature Nacres: HA.21
Informations supplémentaires : Poids : 500.00000kg
Code produit. 15723807
  • 5979.99€ / 1 pièce
Expédition estimée: 29-11-2024
pour voir le stock disponible 
Description
Description
  • Armoires pour le stockage sûr et approuvé de substances dangereuses inflammables dans les zones de travail
  • Construction robuste et durable : corps extérieur robuste, de haute qualité et résistant aux rayures avec surface revêtue de poudre
  • Ouverture et fermeture électroniques : les tiroirs verticaux s’ouvrent et se ferment à la pression d’un bouton
  • Accès parfait : les tiroirs verticaux offrent une vue d’ensemble et un accès simple aux récipients stockés
  • Toujours fermé : fermeture automatique de porte en série (TSA) après environ 60secondes avec signal sonore et visuel avant fermeture du tiroir
  • Aucune utilisation non autorisée : tiroirs verticaux verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible) et indicateur d’état du verrouillage (rouge / vert)
  • Alignement aisé : supports réglables sur la base pour compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être raccordés (DN 75) à un système d’évacuation technique
  • Résistance au feu pendant 90 minutes (EN 14470-1)
  • Conforme CE
Spécification
Spécification
Armoire de stockage de sécurité, V-Move-90™
Armoire de sécurité de type 90
Acier
598 kg
Gris, Rouge
Fermeture automatique
8
Type testé EN 14470-1, conformité CE.
2 tiroirs hauts à façade rouge, chacun doté de 4 étagères et d’un bac inférieur avec insert perforé
Stockage sûr et approuvé des substances dangereuses
860 x 819x 1 966 mm
775 x 701 x 1750 mm
Étalon
V90.196.081.VDAC:0013
2