Learn More
SCAT Bec verseur de sécurité
Bec verseur de sécurité avec bouchon à vis intégré pour une distribution sûre des liquides.
Marque:  SCAT 610504
206.96 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10309509
  • 256.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Convient au collecteur de déchets Politainer
  • Versions flexibles et rigides disponibles
  • Pour les filetages de boîtes habituels S55, S60/61 et S40/71
  • En PEHD de haute qualité ou en PEHD-EC à conductivité électrique avec ventilation supplémentaire
  • Spécification
    Spécification
    S60 / 61
    Noir
    Boîte, récipient et flacons
    Bec verseur de sécurité
    Rigide avec aération
    Pour verser simplement et en toute sécurité de liquides à partir de récipients
    PEHD-EC