Learn More
SCAT Bec verseur de sécurité
Bec verseur de sécurité avec bouchon à vis intégré pour une distribution sûre des liquides.
Marque: SCAT 610501
15.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.06300kg
Description
Informations sur la commande
Dim. Taille
Spécification
S60 / 61 | |
Blanc translucide | |
Boîte, récipient et flacons | |
Bec verseur de sécurité |
Flexible | |
Pour verser simplement et en toute sécurité de liquides à partir de récipients | |
HDPE |