Learn More
Bollé Safety Lunettes de sécurité Smoke Universal
Code produit. 13108766
Click to view available options
:
Avec pont flexible et branches pivotantes en polycarbonate / TPR, Risque F, impact à faible énergie 45 m/s
Code produit. 13108766
Marque: Bollé Safety UNIPSF
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le modèle UNIVERSAL enveloppant s’adapte à toutes les formes de visage grâce à son pont B-Flex et à ses branches pivotantes.
Risque d’impact de température extrême T gris anti-rayures et anti-buée, fabriqué selon les normes EN 166 Universal