Learn More
Brady™ Panneau de sécurité COVID-19 - Respecter la distanciation sociale
Une solution efficace avec des instructions de sécurité simples pour communiquer facilement les mesures contre le COVID-19 sur les sols de travail.
12.65€ - 13.40€
Spécification
Matériau | Polyester laminé |
---|---|
Type de montage | Auto-adhésif |
Dimensions (L x l) | 800 x 80 mm (l x H) |
Code produit | Marque | Langues | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Langues | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16506424
|
Brady™
306829 |
Néerlandais |
13.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16506444
|
Brady™
306849 |
Suédois |
12.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16516424
|
Brady™
306830 |
Français |
13.15€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16526424
|
Brady™
306831 |
Allemand |
13.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16536424
|
Brady™
306832 |
Français |
13.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16546424
|
Brady™
306833 |
Espagnol |
13.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16556424
|
Brady™
306834 |
Italien |
13.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16556444
|
Brady™
306854 |
Norvégien | N/A | N/A | N/A | |||||
16586434
|
Brady™
306847 |
Danois |
12.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16596434
|
Brady™
306848 |
Finnois |
12.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Permet une communication visuelle claire lorsqu’elle est importante
- Souligne l’utilisation d’une protection personnelle appropriée
- Informe facilement sur la distanciation sociale et l’hygiène
Spécification
Polyester laminé | |
Auto-adhésif | |
800 x 80 mm (l x H) |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Brady™ Panneau de sécurité COVID-19 - Respecter la distanciation sociale