Learn More
KARTELL Écran de protection
Safety Shield is free standing, portable and stables, with non-skid feet to provide facial protection from hazardous materials.
142.00€ - 270.00€
Spécification
Type de produit | Countertop Shield |
---|---|
Matériau | Acrylique |
Jetable | Reusable |
Lens Material | None |
Matériau de la monture | No Frame |
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10061081
|
KARTELL
0057100 |
5 mm |
142.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10071081
|
KARTELL
0057200 |
9 mm |
270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- The safety shields are available in two sizes with different thicknesses and are made of high quality, clear acrylic; are free standing, portable and stable, and are all fitted with non -skid feet.
- Art. 571 is designed to provide laboratory and healthcare personnel with facial protection from hazardous substances, aerosol and splashing.
Spécification
Countertop Shield | |
Reusable | |
No Frame |
Acrylique | |
None |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
KARTELL Écran de protection