Learn More
Univet™ Lunettes de sécurité
Code produit. p-8011063
Click to view available options
Couleur de la monture:
Bleu
Bleu clair
Gris métallique / vert
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12684893
Marque: Univet™ 6X1.00.00.00
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Lunettes masque à branches 6X1
• Lunette masque la plus compacte du marché livrée dans le kit avec branches et bandeau
• Protection: liquides (décapage haute pression…) et poussières (gros travaux de meulage, ponçage…)
• Travaux mécaniques à températures extrêmes (impact à 45m/s entre -5°C et +55°C)
• Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces
• Revêtement anti-buée sur les 2 faces
• Filtration UV 100 % (protège du coup d'arc)
• Oculaire polycarbonate incolore laissant passer 91,2 % de la lumière visible, champs visuel 180°
• Livrée avec un bandeau élastique et des branches réglables en longueur et en inclinaison
• Insert optique disponible en option pour les porteurs de verres correcteurs
• Bord en élastomère souple (facile à nettoyer)
Spécification
Couleur de la monture Gris métallique / vert