Learn More
Univet™ Lunettes de sécurité
Code produit. 12613800
Click to view available options
Couleur de la monture:
Bleu
Bleu clair
Gris métallique / vert
Lunettes masque 619 stérilisable
• Lunette masque de haute performance composée de matériaux spécifiques thermostables permettant la stérilisation par autoclavle (vapeur d'eau à 121,1°C), par rayons Y et ß à 25kGy et par oxyde d'éthylène. Protection travaux mécaniques
• (impact à 120m/s). Oculaire polycarbonate, champ visuel 180°
• Filtration UV 100 % (protège du coup d'arc)
• Masque ventilé pour éviter la formation de buée
• Possibilité de porter des lunettes à verres correcteurs en-dessous de la lunette masque
• Bandeau extra-large réglable en silicone
• Modèle spécifique pour salles blanches (ind. Pharmaceutiques, chimiques, biologiques…)
• Ne pas utiliser comme protection contre les travaux de soudage ou de laser.
Spécification
Couleur de la monture Bleu clair