Learn More
3M™ Housse en microfibres pour lunettes de sécurité
Click to view available options
Taille : 11 x 19 cm
Description
- Housse en microfibres pour protéger les lunettes de sécurité
- Aide à nettoyer vos lunettes de sécurité 3M™
Spécification
Spécification
Dimensions (L x l) | 11 x 19 cm |
Type de produit | Étui pour lunettes |
À utiliser avec (équipement) | Lunettes de sécurité |
Matériau | Microfibre |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
S'équiper pour la sécurité
Économisez jusqu'à 94 % sur les gants, les vêtements et plus encore.Code promotionnel: 24131Expire: 2025-06-08
Nouvelle offre Achetez Maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
3M™ Housse en microfibres pour lunettes de sécurité >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu