Learn More
SCAT™ Safety Funnel 'ARNOLD' Replacement Lid
Replacement lid for the Safety Funnel 'ARNOLD' V2.0.
38.40€ - 48.40€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | ARNOLD Funnel |
---|---|
Comprend | Replacement Lid |
Type de produit | Funnel Lid |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17808733
|
SCAT™
319002 |
Black | HDPE-EC |
48.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17888723
|
SCAT™
319001 |
Blue, White | HDPE |
38.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Spare/replacement lid for use with the 'ARNOLD' V2.0 Safety Funnel
Spécification
ARNOLD Funnel | |
Replacement Lid | |
Funnel Lid |