Learn More
SCAT SafetyCap III, V2.0, GL45, 2x robinet d'arrêt (combiné), 3x raccord 3,2 mm DE + soupape d'aération
Marque: SCAT 307319
144.56 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
SafetyCap III, V2.0, GL45, 2x robinet d'arrêt (combiné), 3x raccord 3,2 mm DE + soupape d'aération
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg