Learn More
SCAT Capsules de sécurité, V2.0, avec obturateur
Tous les produits SCAT Europe Produits
Click to view available options
Comprend:
2 raccords, 1 soupape à air, 2 dispositifs d’arrêt
2 raccords, 1 soupape à air, arrêt (combiné)
3 raccords, 1 soupape à air, 2 dispositifs d’arrêt (combinés)
3 raccords, 1 soupape à air, 3 dispositifs d’arrêt
4 x dispositifs d’arrêt, 4 x raccords PFA de 3,2 mm de D.E. et vanne d’air
6 raccords, 1 soupape à air, 6 dispositifs d’arrêt
Conditionnement:
1 pièce
Description
Les SCAT Safety Caps offrent une sécurité maximale pour votre approvisionnement en solvants HPLC. Extrayez vos solvants en toute sécurité des bouteilles et des réservoirs sans être exposé aux gaz dangereux et aux vapeurs de solvants. Lors des réparations sur les pompes HPLC, la fermeture des SafetyCaps peut être fermée afin que les capillaires et le filtre à solvant restent dans le solvant. Ainsi, la pompe peut être rapidement et facilement rincée lors de la remise en service après une réparation.
- Adaptateur Luer-Lock
- Amélioration de la conception des raccords pour faciliter la connexion
- Fabriqué en PTFE de qualité médicale, raccords PFA et bouchon à vis PPS
- Comprend un espace pour l’étiquetage individuel
- Autoclavable jusqu’à 200°C
- Structure stable pour une meilleure manipulation
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Flacons de laboratoire |
| Comprend | 2 raccords, 1 soupape à air, arrêt (combiné) |
| Matériau | PFA, PTFE, PPS |
| Dimensions (métrique) | Raccord de 3,2 mm de dia. ext. |
| Diamètre du filetage | GL 45 |
| À utiliser avec (application) | Systèmes HPLC |
| Type | Bouchon de sécurité SafetyCap |