Learn More
SCAT Boîtes de sécurité
15.50 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23290" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
2.5 L
5 L
10 L
12 L
20 L
30 L
60 L
Taille du bouchon:
GL45
S51
S55
S60/61
S60/61 et GL45
S70/71
S90
S95
Comprend:
2 ouvertures
Approbation UN-X ; avec fluoration interne
Approbation UN-Y
Approbation UN-Y, avec fluoration interne
Certification X de l’ONU
Flotteur
Mechanical Level Control
Description
- En PEHD robuste, très résistant à presque tous les solvants couramment utilisés en laboratoire
- Les plus petites boîtes ont un volume de seulement 5 L et sont parfaitement adaptées à une utilisation sur des tables ou des zones de stockage plus petites
- De plus grandes boîtes sont disponibles avec des volumes de 10, 12, 20, 30 et jusqu’à 60 L, qui peuvent être stockées sous des tables ou dans des armoires de sécurité
- Les types de filetage S55, S60/61, S65, S70/71, S90 et S95 sont couramment utilisés en laboratoire et sont tous compatibles avec la gamme SCAT SafetyWasteCaps pour l’élimination sûre des substances dangereuses volatiles
- Versions spéciales disponibles avec flotteurs pour l’indication de niveau ou fluoration interne pour la double protection du contenu, pour la perméation de l’extérieur à l’intérieur et pour la diffusion de l’intérieur à l’extérieur
La vaste gamme de boîtes sans conductivité électrique inclut divers modèles pour une utilisation individuelle en laboratoire pour l’élimination des solvants en association avec la gamme SCAT SafetyWasteCaps, pour accroître la sécurité de votre laboratoire.
Spécification
Autoclavable | Non autoclavable |
Capacité (impériale) | 0.66 gal. |
Capacité (métrique) | 2.5 L |
Taille du bouchon | GL45 |
Couleur | Blanc translucide |
Description | Boîte 2,5 L, GL45, PE-HD, certification Y de l’ONU, dimensions (l x H x P) : 115 x 210 x 150 mm |
Dimensions (L x l x H) | 115 x 210 x 150 mm |
À utiliser avec (application) | Convient à toutes les utilisations et au système de sécurité S.C.A.T™ |
Comprend | Approbation UN-Y |
Matériau | HDPE |