Learn More
asecos™ type 90 armoire de sécurité S-CLASSIC-90
Code produit. 15914346 Tous les produits asecos Produits
Click to view available options
Configuration:
2 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
2 étagères, 1 insert perforé (285 mm), 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre)
3 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre)
3 étagères de plateau, 1 insert perforé (365 mm), 1 bac collecteur inférieur de 55,5 L (tôle d’acier revêtue de poudre)
3 étagères, 1 insert perforé (375 mm), 1 bac collecteur inférieur de 33 L (tôle d’acier revêtue de poudre)
3 étagères, 1 insert perforé (380 mm), 1 bac collecteur inférieur de 33 L (tôle d’acier revêtue de poudre)
3 étagères, 1 insert perforé, 1 bac collecteur inférieur (tôle d’acier revêtue de poudre), 3 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur (PP)
4 tiroirs de 19 litres (tôle d’acier revêtue de poudre)
4 tiroirs de 29 litres (tôle d’acier revêtue de poudre)
4 tiroirs de 6 litres (tôle d’acier revêtue de poudre)
6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre), 3 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur (PP)
6 tiroirs de 19 litres (tôle d’acier revêtue de poudre)
6 tiroirs de 29 litres (tôle d’acier revêtue de poudre)
6 tiroirs de 6 litres (tôle d’acier revêtue de poudre)
Conditionnement:
1 pièce
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Code produit. 15914346
Marque: asecos™ 3034800133849
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Pour un usage à l’intérieur uniquement
Stockage sécurisé de produits chimiques et substances toxiques non inflammables dans les salles de travail, Robuste
  • Construction robuste et durable : porte à triple charnière, corps en tôle d’acier revêtu de poudre, éléments de sécurité assemblés en dehors de l’armoire pour une meilleure protection contre la corrosion
  • Convivial et sûr (modèles .WDAS) : système de blocage des portes, retrait ou stockage pratique et sûr de récipients
  • Aucune utilisation non autorisée : portes verrouillables avec verrou cylindrique (intégration dans un système de verrouillage existant possible)
  • Alignement aisé : grâce aux supports réglables qui permettent de compenser un sol irrégulier
  • Ventilation : conduits d’air intégrés prêts à être connectés (DN 75) à un système d’évacuation technique
Spécification
Certifications/Conformité Résistance au feu de 90 minutes ; type testé conformément à la norme EN 14470-1, conformité à la norme DIN EN 16121/16122, certifié GS, conforme à la norme CE
Configuration 6 tiroirs (tôle d’acier revêtue de poudre), 3 étagères de plateau, 1 bac collecteur inférieur (PP)
Profondeur (métrique) extérieure 616 mm
Profondeur (métrique) intérieure 524 mm
Dimensions (P x l x H) intérieures à gauche : 524 x 450 x 1742 mm à droite : 524 x 450 x 1742 mm
Dimensions (P x L x H) 616 x 1196 x 1968 mm
Modèle de porte Ailette
À utiliser avec (application) Stockage sûr et approuvé des matières dangereuses inflammables dans les espaces de travail
Hauteur (métrique) extérieure 1968 mm
Hauteur (métrique) intérieure 1742 mm
Comprend Système de blocage des portes
Modèle S90.196.120.MV.WDAS
Nbre de portes 2
Nbre d’étagères 3
Type d’étagère étagère de rétention
Revêtement de surface revêtement époxy lisse
Poids (métrique) 514,50 kg
Largeur (métrique) extérieure 1196 mm
Largeur (métrique) intérieure 450 mm
Couleur Gris clair (RAL 7035)
Matériau Tôle d'acier
Type de produit Armoire de stockage de sécurité