Learn More
Justrite™ Armoire de sécurité compacte
Marque:  Justrite™ 8912021
Code produit. 11975416
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
avec rouleaux et chevalet, non recommandé pour phénol, acide nitrique / sulfurique, acier, double paroi, finition en poudre époxy, double évent, connexions de fil de terre, rebords étanches, pieds de nivellement bleus de 889 x 591 x 457 mm (l x H x P), 45 L