Learn More
Fisherbrand™ Safety Bottle Carrier
The Safety Bottle Carrier provides a safe and reliable way to transport a variety of bottled reagents in your lab.
65.80€ - 98.45€
Spécification
Type de produit | Bottle Holder |
---|---|
Comprend | 1 Safety Bottle Carrier vessel and attachable handle |
Array | 1 x 1 |
Autoclavable | Not Autoclavable |
Capacité | Bottles |
Code produit | Marque | Couleur | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Format | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17880772
|
Fisherbrand™
|
Green | 1.5 L |
65.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17800782
|
Fisherbrand™
|
Black | 1.5 L |
65.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17890772
|
Fisherbrand™
|
Blue | 1.5 L |
65.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17820782
|
Fisherbrand™
|
Red | 1.5 L |
65.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17850782
|
Fisherbrand™
|
Blue | 4.5 L |
98.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17840782
|
Fisherbrand™
|
Red | 4.5 L |
94.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17830782
|
Fisherbrand™
|
Black | 4.5 L |
94.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17810782
|
Fisherbrand™
|
Green | 4.5 L |
94.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 29-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Robust Design
- Ergonomic handle prevents hand fatigue and related accidents when carrying heavier loads
- Handle can be pressed down to either side for easier loading and unloading
- Centering ring stabilizes bottle in the center of carrier for safer, steadier transport
- Carriers come in four colors with designated labeling areas for easy identification
- Made of chemical resistant thermoplastic elastomer - PP blend
Spécification
Bottle Holder | |
1 x 1 | |
Bottles | |
1 | |
None | |
Non-sterile | |
-20 to 60°C |
1 Safety Bottle Carrier vessel and attachable handle | |
Not Autoclavable | |
Polypropylene | |
Cylindrical | |
No | |
Transportation of bottled regeants | |
.25 kg |