Learn More
DuPont™ Combinaison à capuchon Xpert Tyvek 500
En PE haute densité Flashspun. La combinaison à capuchon Classic Xpert Dupont™ Tyvek™ est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, repousse les aérosols et liquides aqueux, et offre une excellente protection contre les particules fines et les fibres.
Marque:  DuPont™ D15553614
812.10 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17412893
  • 1115.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
En PE haute densité Flashspun. La combinaison à capuche Dupont™ Tyvek™ Classic Xpert est perméable à l’air et à la vapeur d’eau, repousse les aérosols et liquides aqueux, et offre une excellente protection contre les particules fines et les fibres.
  • Robuste et léger
  • Capuche en 3 parties pour une adaptation optimale à la tête et au visage lors de la rotation
  • Élastiques autour du visage, au niveau des poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille
  • Ample empiècement de l’entre-jambe pour une plus grande liberté de mouvement
  • Grande tirette de fermeture éclair, facile à saisir
  • Très faible fuite vers l’intérieur grâce à une conception optimisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
5X-Large
Fermeture à glissière
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Blanc
Piqué
L’utilisateur doit procéder à l’évaluation des risques afin de déterminer la protection requise.