Learn More
Brady™ Cadenas SafeKey en nylon dotés d’une anse en acier de 76 mm
Code produit. 17100301
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Jaune
Marron
Noir
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17100301
Marque: Brady™ 150247
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le nec plus ultra pour tous vos besoins en matière de sécurité et de sûreté.
  • Ils complètent la gamme de cadenas SafeKey Brady™ et sont dotés des mêmes caractéristiques
  • Le nouveau mécanisme de clé innovant vous offre plus de possibilités de clé qu’un cadenas de sécurité standard conventionnel, sans sacrifier la condamnation sécurisée
  • Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et diélectrique permettant de protéger les employés contre les chocs lorsque la clé est insérée
  • Le mécanisme de verrouillage comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction
  • Les cadenas sont légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
  • Leur corps non conducteur sans étincelles est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
  • La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application
  • 1 clé fournie avec chaque cadenas
  • Retenue de la clé (la clé ne se relâche pas jusqu’à ce que la manille du cadenas soit bien fermée)
  • Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux ; consultez nos possibilités de personnalisation.
Spécification
Type de produit Cadenas à clé
Alternate Part Number NYL-BRN-76ST-KD
Couleur Marron
Matériau Nylon
Diamètre (métrique) de la manille 6,40 mm
Hauteur (métrique) de la manille 76,00 mm
Material (Shackle) Acier
Nbre de broches 6
Quantité 1 de chaque
Largeur (impériale) 1,496 in
Largeur (métrique) 38,00 mm
Largeur (métrique) de la manille 33,00 mm