Learn More
Brady™ Cadenas SafeKey Compact
Les cadenas de la gamme Brady SafeKey Nylon Compact sont petits et légers, adaptés aux applications d’isolement des sources d’énergie ou aux espaces confinés.
Marque: Brady™ 150214
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Ils complètent la gamme de cadenas SafeKey Brady™ et sont dotés des mêmes caractéristiques
- Le nouveau mécanisme de clé innovant vous offre plus de possibilités de clé qu’un cadenas de sécurité standard conventionnel, sans sacrifier la condamnation sécurisée
- Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et diélectrique permettant de protéger les employés contre les chocs lorsque la clé est insérée
- Le mécanisme de verrouillage comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction
- Les verrous sont compacts, légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
- Leur corps non conducteur sans étincelles est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
- La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application
- 1 clé fournie avec chaque cadenas
- Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux
Spécification
Cadenas à clé | |
CPT-BRN-25PL-KD6PK | |
Nylon | |
4,7 mm | |
25 mm | |
6 | |
1,3 in | |
33 mm |
Clé différente | |
Marron | |
0,19 po | |
1 po | |
Plastique | |
6/boîte | |
1 po | |
26 mm |