Learn More
Brady™ Cadenas compact SafeKey - nylon avec une manille en plastique de 25 mm, avec clé différente
Une gamme de cadenas petits et légers, adaptés aux applications d’isolement des sources d’énergie ou aux espaces confinés
Marque:  Brady™ 150183
Code produit. 17120251
  • 17.75€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Ils complètent la gamme de cadenas SafeKey Brady™ et sont dotés des mêmes caractéristiques
  • Le nouveau mécanisme de clé innovant vous offre plus de possibilités de clé qu’un cadenas de sécurité standard conventionnel, sans sacrifier la condamnation sécurisée
  • Le mécanisme de verrouillage unique est isolé et diélectrique permettant de protéger les employés contre les chocs lorsque la clé est insérée
  • Le mécanisme de verrouillage comprend 6 goupilles en acier de précision assurant un grand nombre de différences de clé et une résistance optimale à l’effraction
  • Les verrous sont compacts, légers et résistants aux chocs, à la température, aux produits chimiques et à la corrosion
  • Leur corps non conducteur sans étincelles est doté d’une conception nervurée pour faciliter la préhension et la manipulation
  • La clé et le corps du cadenas de couleur assortie permettent une identification rapide dans l’application
  • 1 clé fournie avec chaque cadenas
  • Des options de personnalisation, de gravure et de suivi de clé sont disponibles, ainsi que des passe-partout et des passe-partout généraux
Spécification
Spécification
Cadenas à clé
CPT-BLU-25PL-KD
Nylon
4,7 mm
25 mm
6
1,3 in
33 mm
Clé différente
Bleu
0,19 po
1 po
Plastique
1 de chaque
1 po
26 mm