Learn More
Kolmi Hopen™ Surchaussures en polypropylène SafeFeet avec SkidGuard
Tous les produits Medicom Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Blanc, rose
Blanc, vert
Dimensions:
XL
2XL
Conditionnement:
300 pièces
400 pièces
Description
- Semelles étanches et antidérapantes
- Respirabilité et légèreté
- Support de cheville rembourré
- Polypropylène non tissé avec semelles en polyéthylène
- Fabriqué en France
Spécification
Spécification
| Dimensions | XL |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc, rose |
| Jetable | Oui |
| Épaisseur | 60 μm |
| À utiliser avec (application) | Médical, industriel |
| Certifications/Conformité | ISO 13485, (UE) 2017/745 |
| Quantité d’emballage | 400 Paquets |
| Poids (métrique) | 34 g/m2 |