Learn More
Saccharine, hydrate de sel de sodium, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10553391
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82385-42-0
Formule moléculaire C7H4NNaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 205.16
Numéro MDL MFCD00149605
Clé InChI OAZGZMKGRPRHJX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme saccharin sodium salt hydrate
CID PubChem 131673955
Nom IUPAC 1,1-dioxo-1,2-benzothiazole-3-one ; hydrogène moléculaire ; sodium ; hydraté
SMILES [Na+].[O-]S1(=O)=NC(=O)C2=CC=CC=C12
Spécification
Nom chimique ou matériau Saccharin, sodium salt hydrate
Note relative au nom 99+%
Couleur Incolore à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 25ppm Toluenesulfonamides (GC) max
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 1 kg
Beilstein 27,17
Merck Index 10,8171
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in alcohol, practically insoluble in diethyl ether and, chloroform
Poids de la formule 205.16
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Saccharin, sodium salt hydrate