Learn More
Saccharine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4510099 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 10447730
Marque: Thermo Scientific Acros 149001000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 81-07-2 | C7H5NO3S | 183.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-07-2
Formule moléculaire C7H5NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 183.18
Clé InChI CVHZOJJKTDOEJC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme saccharin, saccharine, o-sulfobenzimide, o-benzoic sulfimide, saccharimide, benzosulfimide, o-benzosulfimide, benzoic sulfimide, benzosulphimide, saccharinose
CID PubChem 5143
ChEBI CHEBI:32111
Nom IUPAC 1,1-dioxo-1,2-benzothiazol-3-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)NS2(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Saccharin
Point de fusion 226.0°C to 230.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 1% (105°C, 2 hrs) max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 27,168
Merck Index 15,8445
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3.3g/L (20°C). Other solubilities: 1g/31mL alcohol - 1g/12mL acetone, 1g/50mL glycerol, soluble in amyl acetate and ethyl acetate, slightly soluble in chloroform and ether, soluble in dil. solution of ammonia
Poids de la formule 183.18
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline