Learn More
Thermo Scientific™ Gélose sélective au glucose et chloramphénicol Sabouraud
Code produit. 10016732
Code produit. 10016732
Marque: Thermo Scientific™ PO5070A
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Isolez les dermatophytes, les autres champignons et les levures dans des échantillons cliniques et environnementaux grâce à ce milieu sélectif prêt à l’emploi.
Isolez les dermatophytes, d’autres champignons et levures dans des échantillons cliniques et environnementaux grâce à la gélose sélective de Sabouraud au glucose et chloramphénicol Thermo Scientific™ Oxoid™. Le pH acide du milieu supporte la croissance des champignons tout en inhibant la prolifération bactérienne dans les échantillons mixtes. Les champignons conservent leur aspect habituel lors de la mise en culture et, par conséquent, peuvent être facilement identifiés selon les caractères macroscopiques décrits par Sabouraud1. L’ajout de chloramphénicol inhibe les contaminants bactériens pour l’isolement sélectif des champignons.
Utilisez la gélose sélective au glucose de Sabouraud avec chloramphénicol pour l’isolement des dermatophytes et autres champignons pathogènes. Le milieu donne des résultats fiables avec Microsporum audouini, Microsporum canis, Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton flavum, Trichophyton rubrum et Candida albicans2.
  • Convient à l’identification des champignons pathogènes provenant de matériaux contenant un nombre élevé d’autres champignons ou bactéries
  • Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ivoire
Contenu et stockage 2°C à 10°C
Format Monoplaque de 90 mm
Origine de la fabrication Allemagne
Type de produit Gélose
Poids plein 17 g ± 5 %
Quantité 10/boîte