Learn More
Thermo Scientific™ Gélose de Sabouraud dextrose
Click to view available options
Quantité:
10/boîte
10/paquet
Format:
Monoplaque de 90 mm
Plaque de 90 mm
Origine de la fabrication:
Allemagne
Royaume-Uni
Conditionnement:
10 pièces
Pack de 10
Description
Isolez, cultivez et différenciez les dermatophytes, les champignons et les levures, tels que Candida albicans, en utilisant la gélose de Sabouraud glucosée à pH acide Thermo Scientific™.
Les champignons conservent leur aspect habituel lors de la mise en culture et, par conséquent, peuvent être facilement identifiés selon les caractéristiques macroscopiques standard. Les infections causées par Candida spp. sont diverses, allant de superficielles et locales à profondément installées et disséminées. Candida albicans et Candida glabrata sont composées de 70 à 80 % d’isolats de levures récupérés de patients atteints d’une maladie invasive. Ce milieu de culture, également disponible sous forme de poudre, convient à des applications dans le cadre de la surveillance environnementale et du contrôle de stérilité, permettant la mise en œuvre rapide de mesures correctives lorsque des niveaux inacceptables de charge microbienne indiquent des lacunes dans le contrôle des processus.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic pour offrir une solution complète et de bout en bout pour livrer rapidement les produits dont vous avez besoin et produire les résultats de qualité dont votre laboratoire dépend.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Testée conformément aux normes BP/EP/JP/USP. |
| Couleur | Ivoire, transparent |
| Contenu et stockage | 6°C à 12°C |
| Format | Monoplaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Allemagne |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 17 g ±5 % |
| Type d’emballage | Sous film transparent - monocouche |
| Quantité | 10/boîte |