Learn More
Socorex™ Micropipette Acura™ Electro 926
Légère et ergonomique, cette micropipette électronique monocanal est livrée avec un certificat de contrôle qualité, des échantillons de pointes de pipettes Qualitips™ et des instructions d'utilisation. La micropipette Socorex™ Acura™ Electro926 se recharge rapidement et bénéficie d’une longue autonomie de travail.
Marque:  Socorex™ 926.0002
Code produit. 11809213
  • 672.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Ergonomie exceptionnelle et conviviale.
  • Léger.
  • Programme d’auto-apprentissage facile, intuitif.
  • Grand affichage, lecture réversible droite / gauche.
  • Moteur contrôlé par microprocesseur.
  • Système d’échange rapide, chargement rapide, bloc-batterie rechargeable longue durée.
  • La faible longueur d'arbre et l’extrémité conique améliorent la capacité de transmission et l'accès aux microtubes et microplaques.
  • Comprend le compteur de cycles de pipetage.
  • Modules volumétriques en option.
Spécification
Spécification
< ± 2,5 % - < ± 0,9 %, < 2,5 % - < 0,8
EN ISO 8655, GMP, GLP, NCCLS. IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices), ED 89/336 EEC, 91/263 EEC, 92/31 EEC, 93/68 EEC, FCCCFR47, part 15 (electromagnetic compatibility), ED 73/23 EEC, 93/68EEC, IEC 61010-1 (electrical safety), ED 2011/65/EC Restriction of Hazardous Substances (RoHS)
Acura™ Electro™ 926
Acura™ Electro™
Micropipette électronique
LCD droite/gauche
0,01μL
< 1,5Heures
4,8V NiMH
Pipette
1
Auto-apprentissage
0,1 à 2,0 μl
Certificat de contrôle qualité, échantillons de pointes de pipettes Qualitips™ et instructions d’utilisation.
1 unité
24 mois