Learn More
Thermo Scientific™ Rotor à angle fixe S70-AT
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Centrifugez efficacement vos échantillons pour la pelletisation de micro-échantillons multiples et la flottation des lipoprotéines avec ce rotor à angle fixe Thermo Scientific™ S70-AT, d’une capacité de 20 x 0.5 ml atteignant une vitesse de 70,000 tr/min.
Caractéristiques :
- Rotor à angle fixe (30°) en titane
- Capacité : 20 × 0.5 ml
- Vitesse max. / FCR : 70,000 tr/min / 307,052 x g
- Facteur K : 30.7
Compatible avec :
Micro-ultracentrifugeuse Thermo Scientific™ Sorvall™ série MTX 150, micro-ultracentrifugeuse au sol série MX
Recommandée pour :
Convient à la pelletisation de micro-échantillons multiples et à la flottation des lipoprotéines.
Spécification
Spécification
| Description | Rotor à angle fixe S70-AT |
| Matériau | Titane |
| Type | Rotor angulaire fixe |
| Capacité | 20 x 0,5 mL |
| FCR max. | 307,052 ×g |
| Vitesse max. | 70 000 tr/min |
| Rayon (métrique) | 56,1 mm |
| Rayon (métrique) Min. | 31 mm |
| Facteur K | 30.7 |
| Longueur max. du tube | 56 mm |
| Afficher plus |